Learn More
KD Scientific Seringue en plastique
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
Type de connexion:
Luer-Lock
Luer-Slip
Seringue à tuberculine Luer Slip
Conditionnement:
25 pièces
Description
- KD Scientific propose une nouvelle gamme de seringues stériles en plastique jetables pour toutes les applications scientifiques
- Les seringues Norm-ject sont la solution idéale pour toutes les situations
- Leur système unique en deux parties est sans latex et ne contient pas de lubrifiant silicone ou de caoutchouc
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylene (Barrel) |
| Calibre d’aiguille | No Needle Included |
| Sans latex | Oui |
| Type de produit | Seringue |
| Jetable | Single-use |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| À utiliser avec (équipement) | KD Scientific Syringe Pumps |
| Type de connexion | Seringue à tuberculine Luer Slip |
| Graduated | Oui |
| Stérilité | Stérile |