Learn More
Thermo Scientific™ Seringues GC manuelles
Réalisez facilement des injections manuelles précises et reproductibles avec les seringues GC Thermo Scientific™.
Marque:  Thermo Scientific™ 365C0221
Code produit. 13476806
  • 152.01€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Réalisez facilement des injections manuelles précises et reproductibles avec les seringues GC manuelles Thermo Scientific™. Les conceptions robustes et éprouvées sont optimisées pour le perçage de septum. Elles sont fabriquées en verre borosilicaté avec des brides métalliques en acier inox ou en laiton nickelé et couvrent de nombreux volumes. Les marquages faciles à lire assurent une reproductibilité.
  • Seringues disponibles en plusieurs volumes
  • Seringues en PTFE Luer-Lok™
  • Seringues Luer-Slip en PTFE
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spécification
    Spécification
    5,0 μl ; 85 mm L ; piston dans l’aiguille
    85 mm
    Non
    5 μl
    Cône
    Calibre 23s
    Seringue pour échantillonneur automatique, aiguille fixe
    Chaque
    85 mm
    Échantillonneur automatique TriPlus RSH
    Nom du produit
    Thermo Scientific™ Seringues GC manuelles > Seringue FN de 5 μl, longueur 85 mm, calibre 23S, cône, 1/boîte