Learn More
SymLine™ Tuyaux et pièces de raccordement
Le système de tuyaux SymLine assure le raccordement au point de collecte central. Placez le récipient/conteneur de collecte là où vous le souhaitez : le système de tuyaux peut être configuré exactement selon vos besoins !
130.00€ - 282.42€
Spécification
Couleur de bouchon | Black |
---|---|
Matériau de revêtement | HDPE-EC |
À utiliser avec (application) | Tuyaux de raccordement avec dia. ext. de 32 mm |
À utiliser avec (équipement) | Système de tubes avec SymLine, FlexTube et FlexTubePro, connecteurs, distributeurs et fermeture |
Diamètre (métrique) interne | 32 mm |
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Conception | Comprend | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Taille du bouchon | Conception | Comprend | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
17818630
|
SymLine™
106690 |
32 mm (f) | Straight | Pipe Extension | 600 mm |
161.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15514515
|
SymLine™
106427 |
32 mm (f) | Structuré | Bague d’étanchéité PTFE-EL et écrou moleté | 118 mm |
152.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10233090
|
SymLine™
106430 |
32 mm (f) vers 32 mm (m) | Coudé | Bague d’étanchéité PTFE-EL et écrou moleté | 150 mm |
130.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10754432
|
SymLine™
106440 |
32 mm (f) vers 32 mm (m) | Coudé | Bague d’étanchéité PTFE-EL et écrou moleté | 500 mm |
146.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
14746901
|
SymLine™
106421 |
32 mm (f) vers 32 mm (m) | Courbe | Bague d’étanchéité PTFE-EL et écrou moleté | 90 mm |
140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15367439
|
SymLine™
106456 |
32 mm (f) à GL 25 (m) | Courbe | Bague d’étanchéité PTFE-EL et écrou moleté | 90 mm |
166.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15813432
|
SymLine™
106458 |
2 x 32 mm (f), 1 GL25 (m) | Pièce en T | Bague d’étanchéité PTFE-EL et écrou moleté | 118 mm |
274.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
13528840
|
SymLine™
106426 |
3 x 32 mm (f) | Pièce en T | Bague d’étanchéité PTFE-EL et écrou moleté | 118 mm |
260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15844435
|
SymLine™
106476 |
3 x GL25 (m) | Collecteur | Manifold avec 2 trous de fixation | 68,25 mm |
163.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15803432
|
SymLine™
106457 |
32 mm (f) à GL 25 (m) | Coude | Bague d’étanchéité PTFE-EL et écrou moleté | 75,5 mm |
189.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
18686478
|
SymLine™
106732 |
32 mm (f) | Straight | Pipe Extension | 1200 mm |
282.42€
1 feuille |
Expédition estimée: 20-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Spécification
Black | |
Tuyaux de raccordement avec dia. ext. de 32 mm | |
32 mm |
HDPE-EC | |
Système de tubes avec SymLine, FlexTube et FlexTubePro, connecteurs, distributeurs et fermeture | |
Connexion pour système de tuyaux |