Learn More
SymLine™ Tuyaux et pièces de raccordement
Le système de tuyaux SymLine assure le raccordement au point de collecte central. Placez le récipient/conteneur de collecte là où vous le souhaitez : le système de tuyaux peut être configuré exactement selon vos besoins !
Marque: SymLine™ 106440
113.36 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
32 mm (f) vers 32 mm (m) | |
Coudé | |
Bague d’étanchéité PTFE-EL et écrou moleté | |
Tuyaux de raccordement avec dia. ext. de 32 mm | |
32 mm |
Noir | |
500 mm | |
HDPE-EC | |
Système de tubes avec SymLine, FlexTube et FlexTubePro, connecteurs, distributeurs et fermeture | |
Connexion pour système de tuyaux |