Learn More
SymLine™ Pièces de raccordement de tuyau
Click to view available options
Taille du bouchon:
2 x 32 mm (f), 1 GL25 (m)
32 mm (f)
32 mm (f) vers 32 mm (m)
32 mm (f) à GL 25 (m)
3 x 32 mm (f)
3 x GL25 (m)
Comprend:
Bague d’étanchéité PTFE-EL et écrou moleté
Manifold avec 2 trous de fixation
Rallonge de tuyau
Conception:
Collecteur
Coude
Coudé
Courbe
Pièce en T
Structuré
Longueur (métrique):
68,25 mm
75,5 mm
90 mm
118 mm
150 mm
500 mm
600 mm
1 200 mm
Conditionnement:
1 feuille
1 pièce
Description
Spécification
Spécification
| Taille du bouchon | 32 mm (f) vers 32 mm (m) |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Conception | Coudé |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
| Comprend | Bague d’étanchéité PTFE-EL et écrou moleté |
| Matériau de revêtement | HDPE-EC |
| À utiliser avec (application) | Tuyaux de raccordement avec dia. ext. de 32 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Système de tubes avec SymLine, FlexTube et FlexTubePro, connecteurs, distributeurs et fermeture |
| Diamètre (métrique) interne | 32 mm |
| Type de produit | Connexion pour système de tuyaux |