Learn More
SymLine™ Tuyaux et pièces de raccordement
Le système de tuyaux SymLine assure le raccordement au point de collecte central. Placez le récipient/conteneur de collecte là où vous le souhaitez : le système de tuyaux peut être configuré exactement selon vos besoins !
Marque:  SymLine™ 106427
114.73 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15514515
  • 152.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Large gamme de connecteurs, branches et collecteurs permettant de connecter le système de tuyaux avec précision dans les conditions de votre laboratoire
  • Spécification
    Spécification
    32 mm (f)
    Structuré
    Bague d’étanchéité PTFE-EL et écrou moleté
    Tuyaux de raccordement avec dia. ext. de 32 mm
    32 mm
    Noir
    118 mm
    HDPE-EC
    Système de tubes avec SymLine, FlexTube et FlexTubePro, connecteurs, distributeurs et fermeture
    Connexion pour système de tuyaux
    Product Suggestions
    Product Suggestions
    Videos
    SDS
    Documents
    Documents
    Certificates