Learn More
SymLine™ Tuyaux et pièces de raccordement
Le système de tuyaux SymLine assure le raccordement au point de collecte central. Placez le récipient/conteneur de collecte là où vous le souhaitez : le système de tuyaux peut être configuré exactement selon vos besoins !
Marque: SymLine™ 106732
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Wide range of connectors, branches and manifolds allow the pipe system to be connected precisely to the conditions in your laboratory
Spécification
32 mm (f) | |
Structuré | |
Pipe Extension | |
Connecting Pipes with 32 mm OD | |
32 mm |
Noir | |
1200 mm | |
HDPE-EC | |
Tube System with SymLine™ FlexTube and FlexTubePro, Connectors, Distributors and Shut-off | |
Connection for Pipe System |