Learn More
SymLine™ Tuyaux et pièces de raccordement
Le système de tuyaux SymLine assure le raccordement au point de collecte central. Placez le récipient/conteneur de collecte là où vous le souhaitez : le système de tuyaux peut être configuré exactement selon vos besoins !
Marque: SymLine™ 106456
134.94 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Spécification
32 mm (f) à GL 25 (m) | |
Courbe | |
Bague d’étanchéité PTFE-EL et écrou moleté | |
Tuyaux de raccordement avec dia. ext. de 32 mm | |
32 mm |
Black | |
90 mm | |
HDPE-EC | |
Système de tubes avec SymLine, FlexTube et FlexTubePro, connecteurs, distributeurs et fermeture | |
Connexion pour système de tuyaux |