Learn More
Thermo Scientific™ Mélange de trypsine/protéase Lys-C Pierce™, qualité MS
Thermo Scientific™ Pierce™ Trypsin/Lys-C Protease Mix, MS-Grade est un mélange sérine endoprotéinase de classe spectrométrie de masse (MS) de la trypsine et LysC qui peut être utilisé pour la digestion simultanée des protéines pour une digestion plus efficace qu’avec la trypsine seule.
Marque: Thermo Scientific™ 90058
Description
La caractérisation, l’identification et la quantification des protéines par MS commencent par une digestion efficace et reproductible des protéines. Les protéases spécifiques à une séquence sont utilisées pour cliver les protéines en fragments plus petits ou peptides. La trypsine est la protéase de choix pour la digestion des protéines. Cependant, la digestion séparée ou séquentielle avec des protéases alternatives peut améliorer la couverture des séquences de protéines individuelles, ou générer des séquences peptidiques uniques pour différentes applications MS.
La protéase de la trypsine Pierce, de qualité MS, est une protéase à sérine dérivée d’extraits pancréatiques porcins. L’enzyme est traitée au TPCK afin d’éliminer l’activité chymotryptique et méthylée et ainsi améliorer la stabilité lors de la digestion des protéines. Cette trypsine modifiée de niveau spectrométrie de masse est ensuite de nouveau purifiée, lyophilisée dans des flacons en verre et conditionnée dans des formats de remplissage pratiques de 5 x 20 μg, 5 x 100 μg et 1 mg.Points clés :
Une sélectivité exceptionnelle – clivage du côté carboxyle des résidus de lysine et d’arginine avec une spécificité supérieure à 95 %
Pureté élevée – aucune activité de chymotrypsine détectable
Stabilité améliorée – modifiée et lyophilisée pour une activité autolytique réduite
Économique – disponible dans des formats de remplissage plus importants qui sont plus rentables
Recommandées dans les cas suivants :
- Digestion en gel des protéines à partir de gels 1–D ou 2–D
- Digestion tryptique en solution des protéines
Spécification
Spectromètre de masse | |
Pierce™ | |
Les produits sont expédiés avec de la glace. | |
Peptide | |
Digestion des protéines | |
MS |
Protéase de trypsine | |
À la réception, conserver à -20°C dans un congélateur sans dégivrage. Les produits sont livrés avec de la glace. | |
Échantillons de protéines, lysat cellulaire | |
Spectrométrie de masse | |
5 x 100 μg | |
Poudre |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Sécurité et traitement
- Pierce Trypsin Protease
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: trypsin
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Jours
59Heures
17Minutes
25Secondes
47Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%