Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Produisez de l’eau ultrapure de type 1 avec une qualité constante pour vos applications les plus exigeantes et les plus sensibles grâce au système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™. Ce système offre un contrôle exceptionnel, une précision élevée et des mesures de conductivité conformes à l’USP avec une fonction de compensation de la température qui peut être activée ou non. Tous les systèmes GenPure™ vont au-delà des normes internationales ASTM Type I, ISO 3696 Qualité 1, ASTM D1193et CLSI-CLRW.
Surveillance intégrée de l’eau d’alimentation :
- Surveillance de la conductivité de l’eau d’alimentation par une cellule de mesure supplémentaire
- Affichage immédiat de tout dépassement de la valeur limite, optimisant ainsi la durée de vie des cartouches
Mesure de COT en ligne avec surveillance de l’intensité de la lumière UV :
- Dosage du COT en temps réel permettant une mesure continue de substances organiques présentes dans l’eau
- Surveillance continue de l’intensité de la lumière UV, éliminant ainsi le risque de valeurs erronées de COT dues à une diminution de l’intensité de la lumière UV
- Message d’erreur qui avertit l’utilisateur lorsque l’intensité de la lampe à UV est insuffisante et ne permet plus de réaliser des mesures précises de COT
- Système capable de photo-oxydation sous UV (185/254 nm)
- Éclairage UV haute performance permettant de réduire le nombre de micro-organismes et leurs métabolites
Prêt à l’emploi :
- Différents composants inclus dans la même référence : commutateur de pression de l’eau d’alimentation, support mural, lampe à UV, cartouche ultra-pure, filtre stérile
Mesure de la conductivité / résistivité
- Cellules de conductivité étalonnées avec soin avant chaque mesure via la résistance de référence intégrée pour des constantes de cellule à 0,01 cm-1
- Mesures de température effectuées par un capteur à puce en platine avec une précision de ± 0,1°C
Remplacement de cartouche à raccord rapide
- La fonction de raccord rapide Aquastop permet de remplacer la cartouche en quelques secondes, même au milieu d’une procédure.
Documentation compatible avec les BPL
- Horloge en temps réel et système d’exploitation protégé par un code empêchant toute modification non autorisée des paramètres du système
- Interface RS-232 avec intervalle d’envoi réglable pour un transfert sûr de toutes les données mesurées, des messages d’erreur, et des date et heure vers un PC ou une imprimante destinée à l’impression de fichiers journaux
- Contrôle par microprocesseur numérique permettant la surveillance et le stockage automatiques des messages d’erreur des quatre dernières semaines
- Mesure de conductivité compatible avec le système USP et doté d’une compensation thermique pouvant être activée ou désactivée
Panneaux de commandes inclinables facilitant la visualisation des données
- Contrôleur doté d’une conception ergonomique pouvant être incliné. Il permet une sélection optimale des touches et facilite la lecture des données affichées
- Affichage alphanumérique illuminé comportant quatre lignes
Spécification
Spécification
| Conductivité | 0,055 μS/cm |
| Contenu bactérien | <0,01 CFU/ml |
| Feedwater Connector | R 19 mm (0,75 in) |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | Oui |
| Source d’eau d’alimentation | Prétraitée |
| Débit | Jusqu’à 2 l/min |
| Type d’eau de production | Type 1 |
| Résistivité | 18,2 Mohm.cm |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | Non |
| Carbone organique total | 5 à 10 ppb |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.