Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™
Produisez de l’eau ultra-pure de type 1 avec une qualité constante pour vos applications les plus exigeantes et les plus sensibles grâce à ce système de purification d’eau.
Marque: Thermo Scientific™ 50131256
Description
Produisez de l’eau ultrapure de type 1 avec une qualité constante pour vos applications les plus exigeantes et les plus sensibles grâce au système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™. Ce système offre un contrôle exceptionnel, une précision élevée et des mesures de conductivité conformes à l’USP avec une fonction de compensation de la température qui peut être activée ou non. Tous les systèmes GenPure™ vont au-delà des normes internationales ASTM Type I, ISO 3696 Qualité 1, ASTM D1193et CLSI-CLRW.
Polisseur GenPure
- Alimentation directe eau de réseau ou via réservoir optionnel
- Qualité 18,2 Mxcm
- Dépasse les recommandations des normes ASTM type I, ISO 3696 Grade 1, ASTM D 1193, CLSI
- Systèmes qualifiables selon BPL et USP 30 <645> et <643>
- Gain de place avec distributeurs asservis
- Eau ultrapure à la demande pour besoins quotidiens fréquents de petites quantités
- Alimentation directe via eau de réseau selon spécifications ci-dessous (hors spécifications, prévoir un système de prétraitement en amont) ou réservoir intégré ou externe pour alimentation en eau distillée
- Utilisation sur paillasse ou fixation murale
- Simples connexions entré/sortie au bloc de filtration via raccords rapides
- Filtre 0,2 μ à la distribution avec cloche prévenant tout contact
- 6 types de purification pour une large gamme d'applications
- GenPure pour eau qualité laboratoire
- GenPure UF, ultrafiltration pour eau apyrogène et sans nucléases
- GenPure UV, photooxydation 185/254nm pour réduction de la teneur en composés organiques
- GenPure UF/UV combinant ultrafiltration et photooxydation
- GenPure UV COT, photooxydation et affichage du COT
- GenPure UF/UV COT combinant ultrafiltration, photooxydation et affichage du COT
- Choix du point de prélévement
- Fixe sur GenPure ou flexible sur GenPure Pro
- L'eau ultra pure à la demande avec le distributeur/contrôleur gain de place xCAD
- La place est précieuse. Un polisseur GenPure xCAD peut être utilisé sous paillasse, au mur ou dans un placard et être raccordé à jusqu'à 3 unités de contrôle et distribution (distance max. pour chaque unité 3 m). Rayon d'action du bras de
- Distribution 0,8 m. Rotation 180°. Débit de distribution jusqu'à 1,2L/min
- Suivi et contrôle tous paramètres dont eau d'alimentation
- La qualité toujours visible: afficheur LCD tous paramètres, conductivité eau d'alimentation et eau produite, température eau produite. Pour les versions UV, compteur horaire et intensité en % pour surveillance du changement de lampe
- Interrupteur. Pour les versions COT, suivi et affichage en temps réel. Avec l'option volumétrique (standard sur les contrôleurs xCAD), volume à distribuer de 0,01 à 65 l. Vanne de distribution PVDF haute précision. Touche de démarrage de
- Production. Valeurs admissibles pour nettoyage et désinfection réglables
- Traçabilité
- Horloge interne. Mémorisation des paramètres et messages d'erreur sur les 4 dernières semaines de fonctionnement. Interface RS232
- GenPure UF/UV COT
Spécification
0,055 μS/cm | |
<0.1 CFU/mL | |
R 3/4 in. | |
Prétraitée | |
Type 1 | |
Oui | |
Système d’eau | |
2 à 6 bar | |
0.1 kW | |
372 mm | |
330 mm | |
90/240 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
GenPure ultrapure water system with UV-photo-oxidation, ultrafiltration membrane, and TOC monitor | |
0.001 EU/mL | |
Oui | |
Jusqu’à 2 l/min | |
18,2 Mohm.cm | |
1 à 5 ppb | |
1 à 6 bar | |
<1 | |
2°C à 35°C | |
615 mm | |
25 kg | |
90/240 V |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.