Learn More
Thermo Scientific™ ONPG (o-nitrophényl-β-D-galactopyranoside)
Substrat colorimétrique de bêta-galactosidase (b-Gal) préféré pour les applications ELISA.
Marque: Thermo Scientific™ 34055
129.20 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le substrat ONPG Pierce Thermo Scientific™ est le substrat colorimétrique préféré pour les applications ELISA impliquant la β-galactosidase (β-gal) comme enzyme rapporteur.
L’ONPG (ω-nitrophényl-β-D-galactopyranoside) est le substrat colorimétrique préféré pour les applications ELISA impliquant l’enzyme rapporteur β-galactosidase (β-Gal). La réaction enzyme-substrat produit un produit jaune avec un maximum d’absorbance à 420 nm mais dont l’intensité est également très élevée à 405 nm (correspondant à un kit de filtres de lecteur de plaques commun).Points clés :
- Le produit formé est complètement soluble
- Coefficient d’extinction élevé à 405 nm
- Le substrat produit un produit jaune facilement détectable dans la gamme visuelle après avoir arrêté la réaction avec du carbonate de sodium 1 M
Spécification
Substrat ELISA | |
Colorimétrique | |
Beta-Gal |
5 g | |
substrat chimique | |
Dès réception, conserver à -20°C, à l’abri de l’humidité et de la lumière. Le produit est expédié à température ambiante. |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZI390580 | Certificat d’analyse | 15/10/2024 | 34055 |
ZE390579 | Certificat d’analyse | 22/05/2024 | 34055 |
YL384650 | Certificat d’analyse | 25/01/2024 | 34055 |
YI381867 | Certificat d’analyse | 28/09/2023 | 34055 |
XK3619871A | Certificat d’analyse | 19/11/2022 | 34055 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Propulsez la protéomique
Débloquez des avancées en protéomique et réalisez des économies exclusives.Code promotionnel: 25977Expire: 2025-05-31
Jours
50Heures
20Minutes
52Secondes
29Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%