Learn More
Acide phosphorique, pur, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10404705
Acide phosphorique, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10404705
100 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10404705
Marque: Thermo Scientific Acros 389021000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7664-38-2
Formule moléculaire H3O4P
Poids moléculaire (g/mol) 97.994
Numéro MDL MFCD00011340
Clé InChI NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthophosphoric acid, sonac, o-phosphoric acid, phosphorsaeure, acidum phosphoricum, evits, wc-reiniger, acide phosphorique, white, acido fosforicoAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 1004
ChEBI CHEBI:26078
Nom IUPAC acide phosphorique
SMILES OP(=O)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Phosphoric acid
Couleur Blanc
Point de fusion 42,0°C
Densité 1,68
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Formule linéaire H3PO4
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Merck Index 15, 7456
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : éthanol soluble
Poids de la formule 98
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468024 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number389021000,389025000,389020025
Numéro de lotA0466795 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number389021000,389025000,389020025
Numéro de lotA0464785 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/07/2024 Catalog Number389021000,389025000,389020025
Numéro de lotA0463838 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/06/2024 Catalog Number389021000,389025000,389020025
Numéro de lotA0427691 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog Number389021000,389025000,389020025
compliance-icons
Identifiant produit
  • Phosphoric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
Acide phosphorique, pur, Thermo Scientific Chemicals >