Learn More
Acide phosphorique, pur, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Phosphoric acid |
Couleur | Blanc |
Point de fusion | 42,0°C |
Densité | 1,68 |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | H3PO4 |
Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
Merck Index | 15, 7456 |
Informations sur la solubilité | Solubilité dans l’eau : soluble.Autres solubilités : éthanol soluble |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468024 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 389021000,389025000,389020025 |
A0466795 | Certificat d’analyse | 30/01/2025 | 389021000,389025000,389020025 |
A0464785 | Certificat d’analyse | 23/07/2024 | 389021000,389025000,389020025 |
A0463838 | Certificat d’analyse | 14/06/2024 | 389021000,389025000,389020025 |
A0427691 | Certificat d’analyse | 21/09/2023 | 389021000,389025000,389020025 |
Sicherheit und Handhabung
- Phosphoric acid
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
55Heures
20Minutes
37Secondes
1Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.