Learn More
Brady™ Étiquettes thermorétractables PermaSleeve™
Les manchons de marquage de fils thermorétractables en polyoléfine PermaSleeve™ PS (B-342) combinent rapidité, facilité d’utilisation et résistance pour une identification durable et de haute qualité.
Marque: Brady™ 173586
Description
- Les manchons thermorétractables avec taux de rétreint de 3:1 s'ajustent avec précision autour des fils, offrant ainsi une protection isolante optimale et une identification permanente.
- Résistance à la décoloration et aux taches pour une meilleure esthétique
- Résistance au froid et au feu avec une température d'utilisation allant de -55 à 135°C (-67 à 275°F)
- Conformes aux normes SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, UL et à la directive RoHS
Spécification
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) | |
Non-adhesive | |
Matte | |
Polyolefin | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectangle | |
–55°C à +135°C | |
0.182 x 1 in. | |
1 in | |
4.62 mm | |
2.39 mm |
M6-094-1-342-OR | |
Orange | |
Die-cut | |
Labels | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
100 Labels | |
-67°F to +275°F | |
28 to 20 AWG | |
0.182 in. | |
25.4 mm | |
0.094 in. |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.