Learn More
Fisherbrand™ Peignes pour unités d’électrophorèse sur gel horizontale SUB-GEL Mini, épaisseur de 1mm
Pour une utilisation avec l’unité d’électrophorèse sur gel horizontale SUB-GEL Mini.
Marque: Fisherbrand™ MS7-16-1
Description
- Recommandé pour les gels haute résolution et les données de qualité de publication
- Fourni comme standard
- Réglable en hauteur sans nécessiter d’outils spécialisés ou de supports de peigne pour permettre à l’utilisateur de contrôler pleinement la profondeur des puits et le volume de chargement des échantillons
- Le fond de peigne rigide empêche la déformation induite par la chaleur
- Les guides de chargement réversibles se placent directement au-dessus de chaque puits pour fournir un gabarit de chargement pratique pour les pipettes monocanaux et multicanaux
- Les peignes à 8 échantillons et 12 échantillons sont compatibles avec les pipeteurs multicanaux
Spécification
Blanc | |
Peigne | |
1 de chaque | |
10 μl |
Mini unité d’électrophorèse sur gel horizontale Sub-Gel | |
16 | |
1 mm |
Vidéos
-
Fisherbrand and Fisher BioReagents Focus on electrophoresis