Learn More
Brady™ Étiquettes en nylon polyvalentes avec adhésif puissant
Code nomenclature Nacres: HA.23
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 0,825 in
0,5 x 0,75 in
0,5 x 1 in
12,70 mm (l) x 4,88 m (L)
19,05 mm (l) x 4,88 m (L)
1 x 1,9 in
22,86 mm (l) x 12,70 mm (H)
25,40 mm (l) x 4,88 m (L)
38,10 mm (l) x 4,88 m (L)
38,10 x 31,75 mm (l x H)
9,53 mm (l) x 4,88 m (L)
Format:
Continue
Pointe de découpe
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
160 pièces
180 pièces
200 pièces
220 pièces
Description
- Polyvalentes : idéales pour les surfaces très incurvées telles que les fils et les câbles, ainsi que l'identification générale en laboratoire, les panneaux d'équipement, les plaques frontales et les borniers
- Durables : conçues pour résister aux températures extrêmes, produits chimiques, graisses, nettoyants et détergents
- Adhésives : étiquettes adhésives permanentes qui restent en place sur les surfaces lisses, rugueuses et peintes à poudre
- Certifiées : conformes à la norme UL969, à la norme CSA-C22.2 n° 0.15-95 et à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | UL Recognised;CSA Accepted;Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815) Approvals are for White material only Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
| Couleur | White |
| Finition | Matte |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Nylon Cloth |
| Type de produit | Label |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Component and equipment labelling;Electrical labelling;General identification;Warehouse marking;Wire and cable labelling |
| À utiliser avec (équipement) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes en nylon polyvalentes avec adhésif puissant >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu