Learn More
Brady™ Étiquettes thermorétractables PermaSleeve™
Les manchons de marquage de fils thermorétractables en polyoléfine PermaSleeve™ PS (B-342) combinent rapidité, facilité d’utilisation et résistance pour une identification durable et de haute qualité.
76.00€ - 129.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) |
---|---|
Type d’adhésif | Non-adhesive |
Couleur | Orange |
Finition | Matte |
Format | Die-cut |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Dimensions (LxW) | Calibre de fil | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) | Dimensions (LxW) | Calibre de fil | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17861679
|
Brady™
173586 |
0.094 in. | 0.182 x 1 in. | 28 to 20 AWG |
76.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17801439
|
Brady™
173607 |
0.125 in. | 0.235 x 1.75 in. | 22 à 16 AWG |
103.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17891469
|
Brady™
173620 |
0.187 in. | 0.335 x 1.75 in. | 20 to 10 AWG |
105.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17891499
|
Brady™
173640 |
0,25 in | 0.444 x 1 in. | 16 à 8 AWG |
90.75€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17851609
|
Brady™
173657 |
0,375 in | 0.645 x 1 in. | 12 to 4 AWG |
98.35€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17891589
|
Brady™
173650 |
0,375 in | 0.645 x 1.75 in. | 12 to 4 AWG |
129.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17851479
|
Brady™
173670 |
0,5 in | 0.851 x 1 in. | 8 à 1 AWG |
114.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17891459
|
Brady™
173596 |
1 in | 1.667 x 1.75 in. | 2 to 500 MCM |
129.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Les manchons thermorétractables avec taux de rétreint de 3:1 s'ajustent avec précision autour des fils, offrant ainsi une protection isolante optimale et une identification permanente.
- Résistance à la décoloration et aux taches pour une meilleure esthétique
- Résistance au froid et au feu avec une température d'utilisation allant de -55 à 135°C (-67 à 275°F)
- Conformes aux normes SAE-AMS-DTL-23053/5C (classe 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, UL et à la directive RoHS
Spécification
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053, SAE-AS-81531, UL 224, RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863), SAE AS23053/5 (Class 1) | |
Orange | |
Die-cut | |
Labels | |
Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling | |
Rectangle | |
–55°C à +135°C |
Non-adhesive | |
Matte | |
Polyolefin | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
-67°F to +275°F |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Étiquettes thermorétractables PermaSleeve™