Learn More
BRAND™ Adaptateurs filetés en PP pour distributeurs adaptables sur flacon
Adaptez les modèles actuels Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ et QuikSip™ aux formats de flacons courants.
Marque: BRAND™ 704345
10.20 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabrication en PP
- Pour une utilisation avec les distributeurs adaptables sur flacons Dispensette™, Seripettor™, Titrette™ et QuikSip™
Spécification
Adaptateur pour flacon fileté | |
Dispensette™, seripettor™, Titrette™ et QuikSip ™ | |
GL 32/45 |
PP | |
1 de chaque |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 6
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
11Heures
14Minutes
27Secondes
37
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Adaptateurs filetés en PP pour distributeurs adaptables sur flacon > Pour flacon fileté GL45
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu