Description
- Revêtement en polyuréthane gris sur la paume et les bouts des doigts pour une manipulation des produits fins dans des environnements secs, légèrement gras ou souillés.
- Construction en polyamide tricotée pour la conformité et la dextérité des mains.
- Le tissage ultra-étanche limite la pénétration de la saleté et fournit un support et un meilleur toucher.
- Le dos ventilé et le revêtement ultra-léger offrent une bonne respirabilité.
- Excellente résistance à l’abrasion et aux déchirures.
- Le tissu qui ne bouloche pas permet un travail de précision.
- Sans silicone et adaptés aux travaux dans des environnements de peinture.
- Poignet élastique.
- Les couleurs foncées rendent le gant plus étanche aux saletés.
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001 / 2000, EN 420 / EN 388 |
Zone enduite | Palm |
Coating Material | Polyuréthane |
Cut Resistance Rating | 1 |
Matériau | Polyamide |
Type de produit | Gants |
Dimensions | 7 |
Quantité | 1/boîte |
Résistant à | Abrasion, Tear |
Indice de déchirure | 2 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell Safety Products™ Gants en peau Perfect Poly™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu