Description
- Gant tricoté en polyamide
- Revêtement en polyuréthane gris sur la paume et les bouts des doigts
- Poignet élastique
- La technique de tricotage permet d’obtenir un gant qui s’adapte parfaitement à la main tout en offrant une excellente dextérité
- Le gant offre un confort maximal et une robustesse accrue
- Le tissage ultra serré donne au gant un maintien parfait, limite la pénétration de la saleté et offre un excellent toucher
- Le revêtement très léger et le dos aéré optimisent la respirabilité du gant
- Le polyamide avec son revêtement en polyuréthane offre une excellente résistance à l’abrasion et aux déchirures
- Sans remplissage, le polyamide convient aux travaux de précision
- Les gants sont certifiés sans silicone pour garantir leur utilisation en peinture
- Le revêtement de couleur bleue et grise rend le gant moins salissant, garantissant ainsi une durée de vie plus longue
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | Normes de base EN 420-2003, Risques mécaniques EN388-2016 |
Description | 18 jauge |
Couleur | Bleu, Gris |
Matériau | PA, PUR |
Dimensions | 7 |
Longueur (métrique) | 24 cm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Honeywell™ Gants PERFECT POLY™ Skin >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu