Learn More
Acide perchlorique à 70 %, d = 1,67, certifié de qualité réactif analytique (AR) pour l’analyse, Fisher Chemical™ Code produit.: 10234490
Acide perchlorique à 70 %, d = 1,67, certifié de qualité réactif analytique (AR) pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit. 10234490
500 ml
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
2,5 L
Code produit. 10234490
Marque: Fisher Chemical P/1280/PB08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7601-90-3
Formule moléculaire ClHO4
Poids moléculaire (g/mol) 100.45
Numéro MDL MFCD00011325
Clé InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nom IUPAC acide perchlorique
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spécification
pH 0,1
Couleur Incolore
Point de fusion -18°C
Point d’ébullition 203°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Tension de vapeur 6,8 mmHg 25
Quantité 500 ml
Viscosité 3,5 mPaS à 20°C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 100.46g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Perchloric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide perchlorique à 70 %, d = 1,67, certifié de qualité réactif analytique (AR) pour l’analyse, Fisher Chemical™ >