Learn More
Acide perchlorique à 70 %, d = 1,67, certifié de qualité réactif analytique (AR) pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit. 10548820 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
Code produit. 10548820
Marque: Fisher Chemical P/1280/PB17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 7601-90-3
Formule moléculaire ClHO4
Poids moléculaire (g/mol) 100.45
Numéro MDL MFCD00011325
Clé InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
CID PubChem 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nom IUPAC acide perchlorique
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Spécification
pH 0,1
Couleur Incolore
Point de fusion -18°C
Point d’ébullition 203°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Tension de vapeur 6,8 mmHg 25
Quantité 2,5 L
Viscosité 3,5 mPaS à 20°C
Forme physique Liquide
Poids de la formule 100.46g/mol