Learn More
Acide perchlorique, pour analyse, ca. 70 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10164560 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Product Code. 10164560
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Acros 223310010
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7601-90-3 | ClHO4 | 100.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7601-90-3, 7732-18-5
Formule moléculaire ClHO4
Poids moléculaire (g/mol) 100.45
Numéro MDL MFCD00011325
Clé InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
CID PubChem 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nom IUPAC acide perchlorique
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Perchloric acid
Note relative au nom p.a.
Point de fusion -18,0°C
Point d’ébullition 203,0°C
Densité 1,6600 g/ml
Métaux lourds (sous forme de Pb) 1 ppm max.
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1,66
Point d’éclair 113°C
Quantité 1 L
Viscosité 3,5 mPa.s (20°C)
Formule linéaire HClO4
Forme physique Liquide
Merck Index 15, 7267
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 100.46
Pourcentage de pureté 70 to 72%
Qualité Analytique
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Perchloric acid
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.