Learn More
3M™ Coquilles antibruit PELTOR™
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X2 sont des protections auditives innovantes au design fin et moderne.
Marque: 3M™ 7100123157
249.32 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une protection auditive haute performance contre les niveaux de bruit modérés, utilisez les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X2.
- Le double serre-tête électriquement isolé permet de limiter l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête et le fil d'acier inoxydable, recouvert de plastique, fait du serre-tête le plus robuste que 3M puisse offrir. Il est à la fois solide et confortable car le large serre-tête plat est doté d'un revêtement en plastique souple permettant de garantir une pression stable sur le dessus de la tête. Le fait qu'aucun métal ne soit apparent signifie que le produit est diélectrique, fournissant une résistance électrique pour les applications présentant un risque d'étincelle ou de charge.
- Les glissières moulées avec précision permettent d'ajuster facilement les coquilles antibruit lorsqu'elles sont sur la tête. Les larges coussinets en mousse souple contribuent au confort des personnes qui les portent, tandis que les fines coquilles permettent une meilleure compatibilité avec d'autres équipements de sécurité.
- Réduisant le bruit jusqu'à 31 dB, les coquilles antibruit 3M PELTOR X2 ont le code couleur jaune, ce qui facilite la sélection du niveau de protection appropriée dans la gamme de la série X.
- Les coussinets et inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie du produit.
- Également disponibles en modèles montés sur casque ou en serre-nuque.
Spécification
24 dB | |
Ovale | |
No | |
No | |
No |
Uncorded | |
Reusable | |
Noir | |
Jugulaire | |
No |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
CE_17893246_EN.pdf
Taille: 270.7 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Coquilles antibruit PELTOR™ > Neckband
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu