Learn More
3M™ Coquilles antibruit PELTOR™
Les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X2 sont des protections auditives innovantes au design fin et moderne.
360.00€ - 370.00€
Spécification
Taux de réduction sonore (NRR) 24 dB
Corded Uncorded
Plug Shape Ovale
Jetable Reusable
Metal Detectable No
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
17863276
Afficher les documents
3M™
7000103990
Hard Hat
360.00€
10 pièces
Expédition estimée: 15-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
17893246
Afficher les documents
3M™
7100123157
Jugulaire Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Pour une protection auditive haute performance contre les niveaux de bruit modérés, utilisez les coquilles antibruit 3M™ PELTOR™ X2.
  • Le double serre-tête électriquement isolé permet de limiter l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête et le fil d'acier inoxydable, recouvert de plastique, fait du serre-tête le plus robuste que 3M puisse offrir. Il est à la fois solide et confortable car le large serre-tête plat est doté d'un revêtement en plastique souple permettant de garantir une pression stable sur le dessus de la tête. Le fait qu'aucun métal ne soit apparent signifie que le produit est diélectrique, fournissant une résistance électrique pour les applications présentant un risque d'étincelle ou de charge.
  • Les glissières moulées avec précision permettent d'ajuster facilement les coquilles antibruit lorsqu'elles sont sur la tête. Les larges coussinets en mousse souple contribuent au confort des personnes qui les portent, tandis que les fines coquilles permettent une meilleure compatibilité avec d'autres équipements de sécurité.
  • Réduisant le bruit jusqu'à 31 dB, les coquilles antibruit 3M PELTOR X2 ont le code couleur jaune, ce qui facilite la sélection du niveau de protection appropriée dans la gamme de la série X.
  • Les coussinets et inserts en mousse, disponibles sous forme de kits d'hygiène, sont faciles à remplacer en cas d'usure ou de dommage, contribuant ainsi à prolonger la durée de vie du produit.
  • Également disponibles en modèles montés sur casque ou en serre-nuque.
Spécification
Spécification
24 dB
Ovale
No
No
Uncorded
Reusable
No
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Coquilles antibruit PELTOR™