Learn More
Eppendorf™ Usage en PCR epT.I.P.S.™ Recharges
GREENER_CHOICE
Eppendorf™ usage en PCR epT.I.P.S.™ Les recharges sont la combinaison parfaite pour offrir une mise en place et une éjection des pointes ne nécessitant qu’une force minimale avec une étanchéité absolue.
Marque:  Eppendorf™ 0030073754
89.99 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15861505
  • 94.88€ / 960 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Réduction des déchets par rapport aux racks jetables
  • Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés à une température pouvant atteindre 121°C, dans leur emballage et sans feuille de métal, pour une utilisation ultérieure
  • Le système de recharge, en fonction de la taille de la pointe, est conditionné en deux côtés ou en forme de pile
  • Disponibles dans les degrés de pureté qualité Eppendorf et pour un usage en PCR
  • Plateaux à code couleur pour une identification simple du volume et des pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,1 à 10 mu;l
Naturel
Autoclavable
Pour usage en PCR
960 cônes (10 plateaux x 96 pointes)
epT.I.P.S.
Sans filtre
Gris foncé
34mm
Recharges
Gris foncé
FDS
Documents Certificats
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    29
    Heures
    1
    Minutes
    12
    Secondes
    35
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    29
    Heures
    1
    Minutes
    12
    Secondes
    35
  • Plusieurs fabricants
    Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.
    Code promotionnel: 24122
    Expire2025-04-13
    Jours
    12
    Heures
    1
    Minutes
    12
    Secondes
    35
  • Plusieurs fabricants
    Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.
    Code promotionnel: 24134
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    22
    Minutes
    47
    Secondes
    24
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Eppendorf™ Usage en PCR epT.I.P.S.™ Recharges > Volume (métrique) : 0,1 à 10μl