Learn More
Thermo Scientific™ Pointes de pipette Finntip™ sans filtre pour format 384 de 20 μl
GREENER_CHOICE
Code produit. 10152532
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Fit for Purpose:
Qualité certifiée
Stérile et prêts pour la PCR
Format:
En vrac
Rack
missing translation for 'unitSize'
1000 pièces
3840 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10152532
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 9400620
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour un pipetage précis et exact. Finntip™ La conception des pointes de pipette Finntip 20 est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
Pipetage précis et juste avec un volume de 20 μl au format 384. Finntip™ La conception des pointes de pipette Finntip 20 est basée sur nos connaissances en matière de manipulation des liquides : leurs surfaces sont uniformément lisses et hydrophobes et préviennent la rétention des liquides.
  • Surface lisse et uniforme prévenant la rétention des liquides
  • Plage de volumes de 0.2 μl à 10 ml
  • Disponibles stériles ou non stériles
  • Options d’emballage : racks, sachets, boîtes, vrac et boîtes de recharge
  • Racks à code couleur pour une mise en correspondance avec la pipette Finnpipette compatible
  • Codage couleur uniquement pour les options d’emballage racks et boîtes de recharge
Remarque :
fabrication selon les normes ISO 9001, ISO  14001et ISO 13485 (certification CE/IVD)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (métrique) 20 μl
Filtré Sans filtre
Stérilité Non stérile
Couleur Violet
Modèle Finntip 20
Longueur (impériale) 1,3 in
Longueur (métrique) 3,3 cm
Format En vrac
Code couleur Violet
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Finnpipette 20
Gamme de produits FinnTip
Fit for Purpose Qualité certifiée