Learn More
Eppendorf™ Usage en PCR epT.I.P.S.™ Recharges
Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 mu;l
0,1 à 20 mu;l
0,25 à 2,5 ml
0,5 à 20 mu;l
2 à 200 mu;l
20 à 300 mu;l
50 à 1000 mu;l
50 à 1250 mu;l
Longueur (métrique):
34mm
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
71 mm
76 mm
103 mm
115 mm
Couleur de rack:
Gris foncé
Jaune
Orange
bleu
gris clair
gris moyen
rouge
vert
vert foncé
Quantité:
480 pointes (10 plateaux x 48 pointes)
960 cônes (10 plateaux x 96 pointes)
Conditionnement:
480 pièces
960 pièces
Description
- Réduction des déchets par rapport aux racks jetables
- Les plateaux de recharge peuvent être autoclavés à une température pouvant atteindre 121°C, dans leur emballage et sans feuille de métal, pour une utilisation ultérieure
- Le système de recharge, en fonction de la taille de la pointe, est conditionné en deux côtés ou en forme de pile
- Disponibles dans les degrés de pureté qualité Eppendorf et pour un usage en PCR
- Plateaux à code couleur pour une identification simple du volume et des pipettes
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 20 à 300 mu;l |
| Filtré | Sans filtre |
| Couleur | Orange |
| Couleur de rack | Orange |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Longueur (métrique) | 55 mm |
| Déclaration de pureté | Pour usage en PCR |
| Conditionnement | Recharges |
| Quantité | 960 cônes (10 plateaux x 96 pointes) |
| Code couleur | Orange |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion