Learn More
Thermo Scientific Chemicals Papain, for Biochemistry
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom | Papain |
Plage de pH | 4.8 to 6.2 |
Quantité | 10g |
Source | Plant |
Conditionnement | Glass bottle |
Forme | Powder |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465806 | Certificat d’analyse | 04/09/2024 | 416760100,416761000,416765000 |
A0459451 | Certificat d’analyse | 18/01/2024 | 416760100,416761000,416765000 |
A0453806 | Certificat d’analyse | 25/08/2023 | 416760100,416761000,416765000 |
A0439729 | Certificat d’analyse | 27/02/2023 | 416760100,416761000,416765000 |
A0398598 | Certificat d’analyse | 14/12/2022 | 416760100,416761000,416765000 |
Sécurité et traitement
- Papain
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .