Learn More
Thermo Scientific™ SS Agar (Dehydrated)
Isolate and identify Salmonella and Shigella species from clinical or food samples with this selective medium.
Brand:  Thermo Scientific™ CM0099B
153.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 View more versions of this product
Product Code. 10650705
  • 162.00€ / 500g
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Isolate and identify Salmonella and Shigella species from clinical or food samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ SS Agar (Dehydrated). Differentiation of Salmonella and Shigella is achieved by incorporation of lactose in the medium. Organisms which ferment lactose produce acid which, in the presence of the neutral red indicator, results in the formation of red colonies. Salmonella, Shigella, and other non-lactose-fermenting organisms appear as transparent or straw coloured colonies on SS Agar.
Les salmonella et les shigella sont les principales causes des maladies entériques bactériennes et leur transmission s’effectue par ingestion de matières fécales, par contact entre les personnes ou par ingestion d’aliments ou d’eaux contaminés.
La gélose SS est un milieu sélectif différentiel pour l’isolement des espèces de Shigella et de Salmonella à partir d’échantillons pathologiques, de denrées alimentaires suspectées, etc.
  • Facile à lire : les fermenteurs de lactose (colonies rouges) sont faciles à différencier des fermenteurs sans lactose comme Shigella et Salmonella (colonies incolores de paille).
  • Sélectif : en raison de l’inclusion de substances inhibitrices sélectives vert brillant, sels biliaires, thiosulfate et citrate, la plupart des organismes à Gram positif et coliformes sont inhibés.
La thiosuplate en association avec le fer sert d’indicateur de la production de sulfures, ce qui est indiqué par le noircissement dans les centres des colonies.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Gélose SS
Gélose
Pour milieu de 7,9 L
Poudre
500 g
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents Product Certifications
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6235378 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/03/2025 Catalog NumberCM0099B
Numéro de lot6203205 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/12/2024 Catalog NumberCM0099B
Numéro de lot6195055 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/11/2024 Catalog NumberCM0099B
Numéro de lot6157623 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/09/2024 Catalog NumberCM0099B
Numéro de lot6143629 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/08/2024 Catalog NumberCM0099B
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific™ SS Agar (Dehydrated) > Gélose SS ; 500 g
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.
For Laboratory Use Only