Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Klikler Fer (déshydratée)
Avec ce milieu, identifiez les entérobactéries sur la base de la double fermentation du sucre et de la production de sulfure d’hydrogène.
Marque: Thermo Scientific™ CM0033B
Description
Identifiez les entérobactéries sur la base de la fermentation à double sucre et de la production de sulfure d’hydrogène à l’aide de la gélose de fer Thermo Scientific™ Oxoid™ Kligler (déshydratée). La gélose de fer Klingler associe les caractéristiques du milieu en acétate de plomb Kligler1,2,3 et de la gélose à double sucre Russell4. Le milieu est recommandé pour l’identification des colonies extraites de milieux de placage tels que la gélose MacConkey, la gélose de sulfite de bismuth ou la gélose de citrate de désoxycholate, etc.
Identifiez les enterobacteriaceae sur la base de la double fermentation du sucre et de la production de sulfure d’hydrogène.
Les fermenteurs sans lactose produisent initialement une pente et une butte jaune et à la suite de la fermentation du glucose. Une fois que le glucose est appauvri, les réactions repassent en liquides rouges (alcalins) en raison de l’oxydation des acides. Les organismes de fermentation du lactose produisent des fentes et des buttes jaunes. Il n’y a pas de réversion au rouge dans la pente car il y a suffisamment d’acide pour maintenir un pH acide dans des conditions aérobies. Les non-fermenteurs produisent des fentes et des buttes rouges. La production de H2S entraîne un noircissement du milieu, soit tout au long de la butte, soit dans une formation de cycle près du sommet de la butte. La production de gaz est démontrée par la présence de bulles ou de fissures dans le milieu.
Réactions typiques observées sur la gélose de fer Kligler après 18 à 24 heures à 35°C.
Organisme | Pente | Butte | Gaz | H2S |
Shigella sonnei | Rouge | Jaune | - | - |
Shigella dysenteriae | Rouge | Jaune | - | - |
Salmonella typhi | Rouge | Jaune | - | + |
Espèces de Salmonella | Rouge | Jaune | + | + |
Espèces d’Enterobacter | Rouge | Jaune | + | - |
Espèces de Klebsiella | Jaune | Jaune | + | - |
Escherichia coli | Jaune | Jaune | + | - |
Proteus mirabilis | Rouge | Jaune | - | + |
Espèces de Morganella | Rouge | Jaune | V | - |
Citrobacter freundii | Jaune | Jaune | + | + |
Espèces de Yersinia | Rouge | Jaune | V | - |
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
Spécification
Gélose Klikler Fer | |
Gélose | |
Pour milieu de 9,1 L |
Poudre | |
500 g |
Pour un usage en laboratoire uniquement