Learn More
Thermo Scientific™ SS Agar (Dehydrated)
Code produit. p-200112234
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10650705
Marque: Thermo Scientific™ undefined
Isolate and identify Salmonella and Shigella species from clinical or food samples with this selective medium.
Isolate and identify Salmonella and Shigella species from clinical or food samples with Thermo Scientific™ Oxoid™ SS Agar (Dehydrated). Differentiation of Salmonella and Shigella is achieved by incorporation of lactose in the medium. Organisms which ferment lactose produce acid which, in the presence of the neutral red indicator, results in the formation of red colonies. Salmonella, Shigella, and other non-lactose-fermenting organisms appear as transparent or straw coloured colonies on SS Agar.
Les salmonella et les shigella sont les principales causes des maladies entériques bactériennes et leur transmission s’effectue par ingestion de matières fécales, par contact entre les personnes ou par ingestion d’aliments ou d’eaux contaminés.
La gélose SS est un milieu sélectif différentiel pour l’isolement des espèces de Shigella et de Salmonella à partir d’échantillons pathologiques, de denrées alimentaires suspectées, etc.
  • Facile à lire : les fermenteurs de lactose (colonies rouges) sont faciles à différencier des fermenteurs sans lactose comme Shigella et Salmonella (colonies incolores de paille).
  • Sélectif : en raison de l’inclusion de substances inhibitrices sélectives vert brillant, sels biliaires, thiosulfate et citrate, la plupart des organismes à Gram positif et coliformes sont inhibés.
La thiosuplate en association avec le fer sert d’indicateur de la production de sulfures, ce qui est indiqué par le noircissement dans les centres des colonies.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose SS
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour milieu de 7,9 L
For Laboratory Use Only