Learn More
Thermo Scientific™ Supplément sélectif pour Bacillus Cereus Brilliance
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Description
Brilliance est un milieu chromogène conçu pour l’isolement et la différenciation de Bacillus cereus dans les échantillons alimentaires.
Ajouter à la base de gélose Bacillus Cereus Brilliance, réf. CM1036 A et CM1036 B. Chaque flacon contient 500 ml de milieu
Spécification
Spécification
| Description | Supplément sélectif pour Bacillus Cereus Brilliance |
| Forme | Lyophilisation |
| Type de produit | Supplément sélectif |
| Quantité | 10/boîte |
| Rendement | Chaque flacon permet de fabriquer 500 ml de milieu |
| Espèces | Bacillus cereus |