Learn More
Thermo Scientific™ Kit de test des salmonelles par agglutination au latex
Identifiez de façon présomptive les Salmonella dans les cultures sélectives et/ou d’enrichissement par agglutination au latex.
Marque:  Thermo Scientific™ DR1108A
453.42 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10557473
  • 745.00€ / 100 tests
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Identifiez de façon présomptive les Salmonella dans les cultures sélectives et/ou d’enrichissement avec le kit de test des salmonelles Thermo Scientific™ Oxoid™. Ce test rapide par agglutination au latex est conçu pour offrir des résultats simples, rapides et sensibles en présence de Salmonella spp. dans les échantillons cliniques, alimentaires et animaux. Ce test utilise des particules de latex sensibilisées par des antisérums polyvalents contre une large gamme d’antigènes flagellaires de Salmonella. Il permet de détecter une majorité d’espèces courantes de Salmonella, y compris la Salmonella typhimurium et la Salmonella enteritidis.
Le genre Salmonella se compose de plus de 2 400 sérotypes pouvant provoquer une gastro-entérite infectieuse aiguë fréquemment associée à une intoxication alimentaire. Comme de nombreuses espèces de Salmonella infectent les animaux domestiques, cliniquement ou subcliniquement, les cas d’intoxication alimentaire par la Salmonella proviennent généralement de sources animales.
Utilisez ce test rapide, simple et sensible pour l’identification des Salmonella spp. dans les échantillons cliniques, alimentaires et animaux.
  • Rapide : des résultats en deux minutes
  • Simple : facile à réaliser
  • Visuel : résultats faciles à lire
  • Sensible : l’utilisation de la technologie au latex rend ce test plus sensible et permet d’identifier la Salmonella spp. au moins 24 heures plus tôt que la méthode traditionnelle
Le kit de test des salmonelles est particulièrement adapté aux cultures d’analyse en raison de la valeur prédictive élevée d’un résultat négatif. Lors de l’analyse des échantillons cliniques, ces caractéristiques permettent d’accélérer la prise de décision pour une prise en charge adaptée du patient. Ce kit est également idéal pour l’analyse d’échantillons dans l’industrie agroalimentaire, où des résultats rapides minimisent le délai associé aux tests de routine pour la détection de la contamination à la Salmonella spp.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
2°C à 8°C
Antigène flagellaire de la Salmonella
Kit de test de Salmonella
Polyvalent
Animale
Kit de test des salmonelles
Clinique, alimentaire et animale
Salmonella réactif au latex, solution saline isotonique (0,85 %), cartes de réaction jetables, bâtonnets de mélange jetables
100 tests
les Salmonella
Documents
Instructions
Manuals
Methods & Protocols
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot4497839 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/03/2025 Catalog NumberDR1108A
Numéro de lot4494583 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/02/2025 Catalog NumberDR1108A
Numéro de lot4484310 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/01/2025 Catalog NumberDR1108A
Numéro de lot4484310 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2024 Catalog NumberDR1108A
Numéro de lot4478337 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2024 Catalog NumberDR1108A
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kit de test des salmonelles par agglutination au latex >