Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-35MS
Utilisez ces colonnes à polarité moyenne pour de nombreuses applications.
Marque:  Thermo Scientific™ 260C154P
Code produit. 10065634
  • 1202.05€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les colonnes GC Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS sont des colonnes de polarité moyenne idéales pour de nombreuses applications.
  • Phase de polarité moyenne, 35 % phényl polysilphénylène-siloxane
  • Activité de surface exceptionnellement faible
  • Bleeding faible même à des températures élevées
  • Semblable à : DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS, MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Recommandé dans les cas suivants :
  • Pesticides
  • Herbicides
  • Stupéfiants
  • Hydrocarbures polyaromatiques
  • Produits pharmaceutiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
330/360°C
0,25 mm
Trace™ TR-35 MS
Analyse pharmaceutique, GC/MS pour herbicides, GC/MC pour stupéfiants, GC/MS pour hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), GC/MS pour les produits pharmaceutiques
60 m
60 m x 0,25 mm x 0,25 µm
0,25 mm
TRACE
G42
0,25 μm
Mi-polaire
Nom du produit
Thermo Scientific™ Colonnes GC TRACE™ TR-35MS > 60 m x 0,25 mm x 0,25 μm