Learn More
Thermo Scientific™ Disque PYR / Esculin
Description
Effectuez une identification présumée des entérocoques et des streptocoques du groupe A à l’aide du disque PYR / Esculin.
Identifiez rapidement et de manière présumée les entérocoques et les streptocoques du groupe A à l’aide d’un disque PYR / Esculin Thermo Scientific™ Remel™ imprégné de réactifs. Ellner et al. ont décrit une méthode colorimétrique pour le test PYR à l’aide de barettes de papier filtre contenant du substrat PYR1. À l’aide d’un test ponctuel rapide, Edberg et al. ont démontré l’hydrolyse de l’esculine en esculétine en utilisant la perte de fluorescence comme indicateur de l’hydrolyse de l’esculine2.
En 1981, Godsey et al. ont décrit un test pour différencier les entérocoques et les streptocoques du groupe A des autres streptocoques en fonction de leur capacité à cliver le L-pyrrolidonyle-β-naphthylamide (PYR)3. En 1982, Facklam et al. ont utilisé le test PYR en conjonction avec les tests d’hydrolyse CAMP et d’esculine pour effectuer une identification présumée des streptocoques4,5.
- Prêt à l’emploi : disque imprégné de L-pyrrolidonyle-β-naphthylamide
- Facile à interpréter : avec inspection visuelle
L’enzyme pyrrolidonyle peptidase hydrolyse le substrat L-pyrrolidonyle-β-naphthylamide (PYR) pour produire de la β-naphtylamine. Après l’ajout de N,N-diméthyl-aminocinnamaldéhyde (réactif PYR), une couleur rouge est formée. L’escuine est hydrolysée à la liaison β-glucose pour produire deux produits : esculétine et glucose. L’esculine rayonne sous la lumière ultraviolette à 360 nm, alors que l’esculétine d’hydrolyse ne rayonne pas. Les substrats réactifs, PYR et esculine, sont lyophilisés sous forme de disque dans un souci de stabilité.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Disque PYR / Esculin |
| Format | Flacon |
| Quantité | 25 disques/flacon |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.