Learn More
Thermo Scientific™ Gélose à la bile rouge violet avec MUG (déshydratée)
Détectez et dénombrez les organismes coliformes présents dans l’eau, les produits alimentaires et les produits laitiers grâce à ce milieu sélectif.
Marque:  Thermo Scientific™ CM0978B
Code produit. 10108132
  • 125.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Référence industrielle : FDA.
Poudre
500 g
Gélose à la bile rouge violet avec MUG
Bouillon
Pour 13,0 L de milieu
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot6244610 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2025 Catalog NumberCM0978B
Numéro de lot6174065 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/11/2024 Catalog NumberCM0978B
Numéro de lot6137484 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/08/2024 Catalog NumberCM0978B
Numéro de lot6139804 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/08/2024 Catalog NumberCM0978B
Numéro de lot6103684 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/05/2024 Catalog NumberCM0978B
Nom du produit
Thermo Scientific™ Gélose à la bile rouge violet avec MUG (déshydratée) > Gélose à la bile rouge violet avec MUG ; 500 g
Pour un usage en laboratoire uniquement