Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific Owl™ EasyCast™
Les systèmes d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1A fournissent des résultats consistants, sans difficulté.
Marque: Thermo Scientific™ B1A
Description
Les systèmes d'électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1A fournissent des résultats consistants, sans difficulté.
Le système sur minigel Owl EasyCast B1A est conçu pour fournir des schémas de séparation en bandes consistants, sans difficulté. De taille parfaite pour la détermination des plages de poids moléculaire de fragments de PCR ou de molécules d'ADN de dimensions plus importantes. La conception Tout-en-un permet de couler et d'analyser le gel dans la chambre pour solution tampon, éliminant le recours à un instrument supplémentaire.
Caractéristiques :- Les deux encoches de peigne du plateau de gel permettent de doubler la capacité d’échantillonnage en doublant le nombre de puits d’échantillons.
- Les plateaux de gel transparents aux UV (UVT) sont sérigraphiés avec une règle fluorescente pour faciliter la mesure des bandes.
- Coulage étanche permettant de couler et d’analyser le gel dans la même chambre sans rouleau ni pièces supplémentaires nécessaires
- Analyse de 5 à 24 échantillons en 15 minutes.
Informations de commande :
Disponibles avec des ports d’échange de tampon (B1A-BP) en option à utiliser avec une pompe de recirculation externe.
Inclut :
- Chambre pour tampon principale
- Couvercle Thermo Scientific™ SuperSafe™ sur lequel les câbles d’alimentation sont fixés
- Plateau de gel transparent aux UV (UVT) avec joint d’étanchéité Thermo Scientific™ EasyCast
- Deux peignes à usage intensif, monoblocs, à double face : 6 & 10 puits, épaisseur de 1,0 à 1,5 mm
Spécification
Marquage CE | |
Owl™ | |
EasyCast | |
400 ml | |
6.31 po | |
8 cm | |
10.5 cm | |
3,75 in | |
150 V |
Mini | |
Mini | |
5 à 24 | |
16 x 10.5 x 9.5 cm (6.31 x 4.13 x 3.75 in) | |
16 cm | |
4.13 po | |
7 cm | |
9.5 cm |