Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific Owl™ EasyCast™
Les systèmes d’électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1A fournissent des résultats consistants, sans difficulté.
670.00€ - 748.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE |
---|---|
Dimensions de gel | Mini |
Gamme de produits | Owl™ |
Type | Mini |
Taille de l’échantillon | 5 à 24 |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11962945
|
Thermo Scientific™
B1A |
EasyCast | N/A | |||||||
11972945
|
Thermo Scientific™
|
EasyCast w/ Buffer Exchange Ports |
670.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Les systèmes d'électrophorèse sur minigel Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1A fournissent des résultats consistants, sans difficulté.
Le système sur minigel Owl EasyCast B1A est conçu pour fournir des schémas de séparation en bandes consistants, sans difficulté. De taille parfaite pour la détermination des plages de poids moléculaire de fragments de PCR ou de molécules d'ADN de dimensions plus importantes. La conception Tout-en-un permet de couler et d'analyser le gel dans la chambre pour solution tampon, éliminant le recours à un instrument supplémentaire.
- La cuve-support du gel comporte deux emplacements pour les peignes, ce qui permet de doubler la capacité d’échantillonnage en doublant le nombre de puits.
- Les cuves supports de gel transparentes aux UV disposent d'un écran soyeux et d'une règle fluorescente pour faciliter la mesure des bandes.
- Moule étanche permettant de couler et d’analyser le gel dans la même chambre sans utiliser de film adhésif ou d’autres accessoires
- Migration de 5 à 24 échantillons en 15 minutes.
- Tous les modèles sont dotés de raccords de sortie permettant la recircualation des tampons avec une pompe de recirculation externe
- Permet d’obtenir des profils de bande plats et uniformes ainsi que des résultats reproductibles Parfait pour déterminer les plages de poids moléculaire de fragments de PCR ou de molécules d’ADN plus grandes Possibilité de faire migrer 5 à 24 échantillons en 15 minutes à 150 V
- Peignes : 6 et 10 puits
- Possibilité de faire migrer 5 à 28 échantillons
- Idéal pour la plupart des applications pédagogiques
- Durable et facile à utiliser—parfait pour les étudiants et les chercheurs qui manipulent de grands volumes
- Peignes : 10 et 14 puits
- Possibilité de faire migrer 8 à 48 échantillons sur un même gel grâce à une plus grande longueur de gel et deux emplacements pour peignes Le plateau à chargement multiple optionnel peut augmenter le nombre maximal d’échantillons à 108 dans un format de pipette multicanaux
- Peignes : 12 et 20 puits
Disponible avec option 'raccords de sortie' permettant la recirculation des tampons (B1A-BP). Nécéssite une pompe à recirculation externe.
Chambre pour solution tampon principale ; Couvercle avec joint d'étanchéité SuperSafe™ et câbles d'alimentation électrique ; Cuve-support de gel transparente aux UV EasyCast avec joint d'étanchéité ; Deux peignes réversibles haute robustesse 6 & 10 puits ; Épaisseur: 1 à 1,5 mm
Spécification
Marquage CE | |
Owl™ | |
5 à 24 | |
16 x 10.5 x 9.5 cm (6.31 x 4.13 x 3.75 in) | |
16 cm | |
4.13 po | |
7 cm | |
9.5 cm |
Mini | |
Mini | |
400 ml | |
6.31 po | |
8 cm | |
10.5 cm | |
3,75 in |