Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes d'électrophorèse verticaux sur double gel Owl
Les systèmes d'électrophorèse verticaux sur double gel Thermo Scientific Owl suppriment la difficulté et les inconvénients de la séparation sur gel de polyacrylamide classique.
Marque: Thermo Scientific™ P9DS-1
Description
Les systèmes d'électrophorèse verticaux sur double gel Thermo Scientific Owl suppriment la difficulté et les inconvénients de la séparation sur gel de polyacrylamide classique.
Utilisation simple en six étapes :
- Fixez les cassettes en verre
- Versez l’agarose
- Branchez le bac spécialement conçu
- Solution de polyacrylamide moulée dans les cassettes
- Chargez les échantillons
- Analysez le gel
Caractéristiques :
- Fabriqués en utilisant la technologie de fabrication acrylique éprouvée pour garantir un système robuste et durable
- Le cœur de refroidissement central offre un refroidissement uniforme sur toute la surface du gel pour une résolution exceptionnelle et l’obtention de bandes transparentes
- Le refroidissement s’effectue en faisant circuler un liquide à travers le cœur à l’aide d’un circulateur externe ou de l’eau froide du robinet
- Un mécanisme de serrage très simple facilite le chargement des cassettes en verre et des gels précoulés de la plupart des fabricants
Recommandé dans les cas suivants :
- Électrophorèse SDS
- Seconde dimension de l’électrophorèse bidimensionnelle (2-D)
- Électrophorèse sur agarose
- Électrophorèse native
Spécification
Owl™ | |
Complete System plus Caster | |
550ml | |
14 à 16cm | |
16cm |
Système complet d’électrophorèse verticale sur double gel | |
P9DS | |
9,8 po | |
5,1 pouces | |
7.7 in |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.