Learn More
Invitrogen™ Minicellule XCell SureLock
Traitez rapidement et facilement jusqu’à deux gels mini Novex 8 x 8 cm, sans fuite et sans étriers ni graisse
Marque:  Invitrogen™ EI0001
770.65 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10093492
  • 974.00€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le système XCell SureLock Mini-Cell intègre une cale de tension du gel, à la place de la cale arrière utilisée sur les modèles précédents. Lorsque le levier de la cale est poussé vers l’avant en position de verrouillage, il exerce une force horizontale uniforme. Cela permet de positionner l’ensemble gel / tampon, fermement et de façon étanche, dans le compartiment à tampon inférieur. Grâce au mouvement de verrouillage positif de la cale de tension du gel, la migration sur gel se fait sans fuites et sans problèmes, à chaque fois.
  • Installation facile en trois étapes simples
  • Disponible séparément ou comme élément d’un ensemble complet
Montez en gamme et passez de XCell II au système XCell SureLock Mini-Cell
  • La conversion d’un XCell II en XCell SureLock est facile avec le kit d’adaptation Retrofit SureLock (disponible séparément)
  • Le kit se compose d’un couvercle de cellule mini SureLock, d’une cale de tension du gel et d’un réservoir de tampon pour gel mini coulé
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse de protéines sur gel, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Conserver à température ambiante. Garantie d’un an à partir de la date d’achat.
Mini XCell SureLock™
Mini (8 cm x 8 cm)
Mini système d’électrophorèse verticale Mini-Cell
Température ambiante
Jusqu’à 2 gels mini
Gels Mini™ Novex, gels NuPAGE™
XCell SureLock™
1 unit
500 V.c.c
Documents
Manuals
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Invitrogen™ Minicellule XCell SureLock™ > 1 unités