Learn More
Micronova™ Ruban pour poignets MicroSeal™ irradié
Assure un joint efficace entre le gant et le vêtement. Le rouleau Micronova™ CSLB™ Microseal™ comprend des perforations pour le déchirement à des longueurs optimales.
Marque: Micronova™ CSLB-3WHIR
387.60 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Description
Assure un joint efficace entre le gant et le vêtement. Le rouleau Micronova™ CSLB™ Microseal™ comprend des perforations pour le déchirement à des longueurs optimales.
Le ruban d’étanchéité des poignets MicroSeal™ irradié Micronova est un ruban en polyéthylène à faible densité et à faible dégazage avec adhésif acrylique se décollant proprement et sensible à la pression ainsi que des perforations à intervalles de 7,6 cm (3 po) permettant aux utilisateurs d’assembler des éléments et de le déchirer à des longueurs optimales pour fixer le gant au vêtement. Disponible en largeurs de 0,5 à 3 pouces (1,27 à 7,62 cm) ; les plus petites largeurs sont idéales pour l’étanchéité des plaques lors de la surveillance de l’environnement.
- Ruban en polyéthylène irradié conforme
- Adhésif acrylique sensible à la pression
- Joint efficace entre le gant et le vêtement
- Perforations à intervalles de 7,6 cm (3 po)
- Disponible en largeurs de 0,5 à 3 pouces (1,27 à 7,62 cm)
- Plus petites largeurs pour l’étanchéité des plaques lors de la surveillance de l’environnement.
- Ruban à faible densité et à faible dégazage
- Enroulé sur un mandrin en plastique de 3 pouces (7,62 cm) sans revêtement
- Le rouleau de 18 yards (16,45 m) fournit environ 42 joints ; le rouleau de 36 yd (32,9 m), 84 joints
- Convient aux applications de transformation alimentaire et de production pharmaceutique
- Irradiation aux rayons gamma pour les zones aseptiques
Spécification
Non autoclavable | |
Acrylique | |
Blanc | |
Roll | |
Rouleau pour salle blanche | |
Aseptique, combinaison hazmat et de sécurité, scellage plaque RODAC | |
12/Cs. | |
40.6 x 25.4 x 20.3 cm | |
16°C à 27°C | |
18 yd | |
3 in | |
7.62 cm |
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Conformance; Certificate of Irradiation | |
Polymer | |
Gloss | |
Polyéthylène | |
Stérile | |
3 in. Plastic Core | |
16 x 10 x 8 in. | |
60°F à 80°F | |
16,5 m x 76,2 mm (18 yd x 3 po) | |
16,5 m | |
76,2 mm |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
044996-000 | Certificat de qualité | 06/09/2024 | CSLB-3WHIR |
041197-000 | Certificat de qualité | 06/12/2023 | CSLB-3WHIR |
039389-000 | Certificat de qualité | 04/08/2023 | CSLB-3WHIR |
038079-000 | Certificat de qualité | 22/05/2023 | CSLB-3WHIR |
038079-000 | Certificat de conformité | 23/05/2023 | CSLB-3WHIR |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Jours
17Heures
21Minutes
31Secondes
55