Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 1701 haute performance
280.00€ - 1160.00€
Spécification
Phase stationnaire Optima™ 1701
Type d’USP G46
Type Colonne capillaire GC haute performance
À utiliser avec (application) GC
Quantité 1/boîte
Consulter d'autres spécifications
Produits 37
Code produit Marque Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Diamètre (métrique) interne Épaisseur du film Prix Quantité et disponibilité  
10506511
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726058.10
10 m 0,25 mm 0,25 μm
280.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10328071
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726318.10
10 m 0,32 mm 0,25 μm
297.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10022931
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726545.10
10 m 0,53 mm 1 μm
348.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10526681
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726058.15
15 m 0,25 mm 0,25 μm
375.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10671492
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726318.15
15 m 0,32 mm 0,25 μm
384.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10758622
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726735.15
15 m 0,53 mm 0,5 μm
420.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10052951
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726545.15
15 m 0,53 mm 1 μm
420.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10736702
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726058.25
25 m 0,25 mm 0,25 μm
605.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10419751
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726841.25
25 m 0,2 mm 0,5 μm
605.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10002911
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726318.25
25 m 0,32 mm 0,25 μm
646.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10032851
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726824.25
25 m 0,32 mm 0,35 μm
646.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10526501
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726320.25
25 m 0,32 mm 0,5 μm
646.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10505551
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726929.25
25 m 0,32 mm 1 μm
646.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10296751
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726735.25
25 m 0,53 mm 0,5 μm
749.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10276941
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726058.30
30 m 0,25 mm 0,25 μm
605.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10012921
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726064.30
30 m 0,25 mm 0,5 μm
605.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10114711
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726965.30
30 m 0,25 mm 1 μm
605.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10144561
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726318.30
30 m 0,32 mm 0,25 μm
646.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10338401
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726545.25
25 m 0,53 mm 1 μm
749.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10776512
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726824.30
30 m 0,32 mm 0,35 μm
646.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10032951
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726320.30
30 m 0,32 mm 0,5 μm
646.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10429941
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726929.30
30 m 0,32 mm 1 μm
646.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10681492
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726735.30
30 m 0,53 mm 0,5 μm
749.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10348401
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726545.30
30 m 0,53 mm 1 μm
749.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10491272
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726058.50
50 m 0,25 mm 0,25 μm
1005.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10649771
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726841.50
50 m 0,2 mm 0,5 μm
1005.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10420322
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726318.50
50 m 0,32 mm 0,25 μm
1090.00€
50 pièces
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10489551
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726824.50
50 m 0,32 mm 0,35 μm
1090.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10768042
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726320.50
50 m 0,32 mm 0,5 μm
1090.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10795932
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726735.50
50 m 0,53 mm 0,5 μm
1160.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10523602
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726929.50
50 m 0,32 mm 1 μm
1090.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10797272
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726064.60
60 m 0,25 mm 0,5 μm
1050.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10516511
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726058.60
60 m 0,25 mm 0,25 μm
1050.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10246941
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726318.60
60 m 0,32 mm 0,25 μm
1155.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10042851
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726824.60
60 m 0,32 mm 0,35 μm
1155.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10246271
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726320.60
60 m 0,32 mm 0,5 μm
1155.00€
1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10595381
Afficher les documents
Macherey-Nagel™
726929.60
60 m 0,32 mm 1 μm
1155.00€
1 pièce
En stock
Spécification
Optima™ 1701
Colonne capillaire GC haute performance
1/boîte
G46
GC