Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 1701 haute performance
Marque:  Macherey-Nagel™ 726320.50
Code produit. 10768042
  • 1090.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,5 mm
0,32 mm
G46
300°C à 320°C
50 m
Colonne capillaire GC haute performance
Optima™ 1701
GC
0,5 μm
1/boîte