Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 1701 haute performance
Marque:  Macherey-Nagel™ 726735.30
Code produit. 10681492
  • 749.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,8 mm
0,53 mm
G46
280°C à 300°C
30 m
Colonne capillaire GC haute performance
Optima™ 1701
GC
0,5 μm
1/boîte