Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 1701 haute performance
Code produit. 10681492 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
10 m
15 m
15 m
25 m
25 m
30 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Packungsgröße:
1 pièce
50 pièces
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10681492
Marke: Macherey-Nagel™ 726735.30
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Diamètre (métrique) 0,8 mm
Type Colonne capillaire GC haute performance
Diamètre (métrique) interne 0,53 mm
Phase stationnaire Optima™ 1701
Type d’USP G46
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Plage de températures 280°C à 300°C
Épaisseur du film 0,5 μm
Longueur (métrique) 30 m
Quantité 1/boîte
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt