Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 1701 haute performance
Code produit. 10002911 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
10 m
10 m
15 m
15 m
25 m
25 m
30 m
30 m
50 m
50 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,2 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
50 pièces
Code produit. 10002911
Marque: Macherey-Nagel™ 726318.25
Il en reste null
Spécification
Diamètre (métrique) 0,5 mm
Type Colonne capillaire GC haute performance
Diamètre (métrique) interne 0,32 mm
Phase stationnaire Optima™ 1701
Type d’USP G46
À utiliser avec (application) Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Plage de températures 300°C à 320°C
Épaisseur du film 0,25 μm
Longueur (métrique) 25 m
Quantité 1/boîte