Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne capillaire GC Optima™ 1701 haute performance
Marque:  Macherey-Nagel™ 726058.60
Code produit. 10516511
  • 1050.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
0,4 mm
0,25 mm
G46
300°C à 320°C
60 m
Colonne capillaire GC haute performance
Optima™ 1701
GC
0,25 μm
1/boîte