Learn More
Masterflex™ Raccord Luer femelle en nylon
Assurez l’intégrité des processus grâce à une traçabilité totale des matériaux. Les raccords Luer femelle Cole-Parmer™ en nylon sont idéals pour de nombreuses applications critiques, notamment avec des seringues et des tubulures de petite taille. Ces raccords sont inspectés pour vérifier l’absence de contaminants et sont entièrement traçables.
Marque: Masterflex™ 45502-00
Description
Toutes les pièces répondent à des tolérances dimensionnelles strictes pour une fiabilité accrue et une pureté accrue du procédé. Choisissez parmi une gamme de tailles 1/16 in. à 1/4 in., avec une variété d’options de connexion.
- Fabriquée à partir de 100 % de matières premières vierges dans un environnement de classe 100 000
- Conforme à la normes ISO 594-1
- Bonne résistance chimique
- Température max.455°F (235°C)
- Stérilisation en autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation aux rayons gamma
Spécification
ISO 9001 | |
Raccord femelle Luer x raccord cannelé de 1/16 po | |
Pour une tubulure flexible, avec une turbulence de flux réduite, tubulure semi-rigide |
Nylon | |
25/boîte | |
Raccord Luer |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.